Learn More
PCI-24781, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[(Dimethylamino)methyl]-N-[2-[4-[(hydroxyamino)carbonyl]phenoxy]ethyl]-2-benzofurancarboxamide |
| CAS | 783355-60-2 |
| Fórmula molecular | C21 H23 N3 O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | PCI-24781, CRA 024781, CRA 24781 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H23N3O5/c1-24(2)13-17-16-5-3-4-6-18(16)29-19(17)21(26)22-11-12-28-15-9-7-14(8-10-15)20(25)23-27/h3-10,27H,11-13H2,1-2H3,(H,22,26)(H,23,25) |
| SMILES | CN(C)Cc1c(oc2ccccc12)C(=O)NCCOc3ccc(cc3)C(=O)NO |
| Nombre IUPAC | 3-[(dimetilamino)metil]-N-[2-[4-(hidroxicarbamoil)fenoxi]etil]-1-benzofuran-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 397.4244 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 397.1638 |