accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NHONOHNOHNClFFFF

CAS RN 755037-03-7

IUPAC Nombre: 4-[4-({[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]carbamoyl}amino)-3-fluorophenoxy]-N-methylpyridine-2-carboxamide
Sinónimos: regorafenib
Peso molecular (g/mol): 482.82
Fórmula molecular: C21H15ClF4N4O3
InChi Key: FNHKPVJBJVTLMP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CNC(=O)C1=NC=CC(OC2=CC(F)=C(NC(=O)NC3=CC(=C(Cl)C=C3)C(F)(F)F)C=C2)=C1
Cantidad 
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Grado 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados