Learn More
Regorafenib, MedChemExpress
Descripción
Regorafenib (BAY 73-4506) is an orally active and potent multi-targeted receptor tyrosine kinase inhibitor, with IC50 values of 13/4.2/46, 22, 7, 1.5 and 2.5 nM for VEGFR1/2/3, PDGFRβ, Kit, RET and Raf-1, respectively. Regorafenib shows very robust antitumor and antiangiogenic activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Regorafenib |
| CAS | 755037-03-7 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H15ClF4N4O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | BAY 73-4506 |
| Información de solubilidad | DMSO : 150 mg/mL (310.67 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=C(NC1=CC=C(C(C(F)(F)F)=C1)Cl)NC2=CC=C(OC3=CC(C(NC)=O)=NC=C3)C=C2F |
| Peso molecular (g/mol) | 482.82 |
| Mostrar más |