accessibility menu, dialog, popup

UserName

FClN

CAS RN 75279-53-7

IUPAC Nombre: 2-(4-chloro-2-fluorophenyl)acetonitrile
Sinónimos: 2-(4-chloro-2-fluorophenyl)acetonitrile
Peso molecular (g/mol): 169.58
Fórmula molecular: C8H5ClFN
InChi Key: RTQOANCZEAIDEZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC(Cl)=CC=C1CC#N
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (1)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados