Learn More
4-Cloro-2-fluorofenilacetonitrilo; 98 +%, Thermo Scientific™
Código de producto. 15475447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15475447 5 g 5 g
15465447 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15475447 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32697.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75279-53-7
Fórmula molecular C8H5ClFN
Peso molecular (g/mol) 169.583
Número MDL MFCD01312758
Clave InChI RTQOANCZEAIDEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-2-fluorophenylacetonitrile, 2-4-chloro-2-fluorophenyl acetonitrile, 2-fluoro-4-chlorobenzyl cyanide, 4-chloro-2-fluorobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 4-chloro-2-fluoro, 4-chloro-2-fluoro-phenyl-acetonitrile, 4-chloro-2-fluoro-phenyl acetonitrile, 2-4-chloro-2-fluorophenyl ethanenitrile, pubchem4296, ksc494e1b
PubChem CID 2736569
Nombre IUPAC 2-(4-cloro-2-fluorofenil)acetonitrilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)F)CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile
Punto de fusión 37°C to 41°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.59
Porcentaje de pureza ≥98%