Learn More
2-(4-Cloro-2-fluorofenil)acetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10049391
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10049391 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10049391 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM10105DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Chloro-2-fluorophenyl)acetonitrile
CAS 75279-53-7
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C8H5ClFN
Número MDL MFCD01312758
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-chloro-2-fluorophenylacetonitrile, 2-4-chloro-2-fluorophenyl acetonitrile, 2-fluoro-4-chlorobenzyl cyanide, 4-chloro-2-fluorobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 4-chloro-2-fluoro, 4-chloro-2-fluoro-phenyl-acetonitrile, 4-chloro-2-fluoro-phenyl acetonitrile, 2-4-chloro-2-fluorophenyl ethanenitrile, pubchem4296, ksc494e1b
Clave InChI RTQOANCZEAIDEZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)F)CC#N
Nombre IUPAC 2-(4-cloro-2-fluorofenil)acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 169.583
PubChem CID 2736569
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.59
Porcentaje de pureza 97%