accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2ONO

CAS RN 7491-74-9

IUPAC Nombre: 2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetamide
Sinónimos: piracetam 吡拉西坦
Peso molecular (g/mol): 142.16
Fórmula molecular: C6H10N2O2
InChi Key: GMZVRMREEHBGGF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC(=O)CN1CCCC1=O
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Certificaciones/conformidad 
  • (1)
  • (1)
Grado 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados