Learn More
Piracetam, MedChemExpress
Código de producto. 16472239
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16472239 1 g 1 g
16411018 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16472239 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0585
MedChemExpress Piracetam (UCB-6215) is a cyclic derivative of the neurotransmitter gamma-aminobutyric acid (GABA), used in treatment of a wide range of cognitive disorders.
Piracetam (UCB-6215) is a cyclic derivative of the neurotransmitter gamma-aminobutyric acid (GABA), used in treatment of a wide range of cognitive disorders.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piracetam
CAS 7491-74-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H10N2O2
Cantidad 1 g
Sinónimo UCB-6215
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (703.43 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (351.72 mM)
SMILES O=C(N)CN1C(CCC1)=O
Peso molecular (g/mol) 142.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.16
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration