Learn More
Piracetam, Mikromol™
Descripción
Piracetam
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Piracetam |
| CAS | 7491-74-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Piracetam |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C6 H10 N2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Piracetam, (2-Oxopyrrolidino)acetamide, 2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetamide, 2-Ketopyrrolidine-1-acetamide, 2-Oxo-1-pyrrolidineacetamide, 2-Oxo-1-pyrrolidinylacetamide, 2-Pyrrolidinoneacetamide, 2-Pyrrolidoneacetamide, Avigilen, Axonyl, Cerebroforte, Cl 781, Encetrop, Euvifor, Gabacet, Genogris, Geram, Myocalm, Nootobril, Nootobryl, Nootron, Nootrop, Nootropil, Nootropyl, Normabrain, Norzetam, Piramem, Pirazetam, Pirroxil, Prima, Prima (pharmaceutical), Pyracetam, Pyramem, UCB 6215 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10N2O2/c7-5(9)4-8-3-1-2-6(8)10/h1-4H2,(H2,7,9) |
| SMILES | NC(=O)CN1CCCC1=O |
| Nombre IUPAC | 2-(2-oxopirrolidin-1-il)acetamida |
| Mostrar más |