accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CFNCO

CAS RN 745783-74-8

IUPAC Nombre: 1-fluoro-4-(1-isocyanatoethyl)benzene
Sinónimos: 1-fluoro-4-(1-isocyanatoethyl)benzene
Peso molecular (g/mol): 165.17
Fórmula molecular: C9H8FNO
InChi Key: MUHCZVYPBWOTTJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(N=C=O)C1=CC=C(F)C=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados