Learn More
Isocianato de (S)-(-)-1-(4-fluorofenil)etilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15479139
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15479139 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15479139 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20231.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 745783-74-8 | C9H8FNO | 165.167 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-1-(4-Fluorophenyl)ethyl isocyanate
CAS 745783-74-8
Fórmula molecular C9H8FNO
Índice de refracción 1.498
Número MDL MFCD05664076
Cantidad 1 g
Número UN UN2206
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo s---1-4-fluorophenyl ethyl isocyanate, 1-fluoro-4-1s-1-isocyanatoethyl benzene, benzene, 1-fluoro-4-1s-1-isocyanatoethyl-9ci
Clave InChI MUHCZVYPBWOTTJ-ZETCQYMHSA-N
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)F)N=C=O
Nombre IUPAC 1-fluoro-4-[(1S)-1-isocianatoetil]benceno
Peso molecular (g/mol) 165.167
PubChem CID 7018264
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.17
Porcentaje de pureza 95%