accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaNaCH3HOPHOOOPOHOO

CAS RN 7414-83-7

IUPAC Nombre: disodium hydrogen (1-hydrogen phosphonato-1-hydroxyethyl)phosphonate
Sinónimos: disodium etidronate
Peso molecular (g/mol): 249.99
Fórmula molecular: C2H6Na2O7P2
InChi Key: GWBBVOVXJZATQQ-UHFFFAOYSA-L
SMILES: [Na+].[Na+].CC(O)(P(O)([O-])=O)P(O)([O-])=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados