Learn More
Ácido Etidrónico Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30137585
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137585 1 g 1 g
30132489 5 g 5 g
17970445 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137585 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9350001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7414-83-7
Fórmula molecular C2 H6 O7 P2 . 2 Na
Peso molecular (g/mol) 249.99
Sinónimo Etidronate disodium, Disodium dihydrogen (1-hydroxyethylidene)bisphosphonate
Nombre IUPAC disodio; Hidroxi-[1-hidroxi-1-[hidroxi(oxido)fosforil]etil]fosfinato
SMILES [Na+].[Na+].CC(O)(P(=O)(O)[O-])P(=O)(O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etidronate disodium
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H8O7P2.2Na/c1-2(3,10(4,5)6)11(7,8)9;;/h3H,1H3,(H2,4,5,6)(H2,7,8,9);;/q;2*+1/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.9384
Porcentaje de pureza >95%