Learn More
Etidronato disódico, Mikromol™
Código de producto. 17973486
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
17973486 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17973486 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3079.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Etidronato disódico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etidronate disodium
CAS 7414-83-7
Nombres de analitos o componentes Etidronate disodium
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C2 H6 O7 P2 . 2 Na
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Etidronate disodium, Disodium dihydrogen (1-hydroxyethylidene)bisphosphonate
Fórmula InChI InChI=1S/C2H8O7P2.2Na/c1-2(3,10(4,5)6)11(7,8)9;;/h3H,1H3,(H2,4,5,6)(H2,7,8,9);;/q;2*+1/p-2
SMILES [Na+].[Na+].CC(O)(P(=O)(O)[O-])P(=O)(O)[O-]
Nombre IUPAC disodio;hidroxi-[1-hidroxi-1-[hidroxi(óxido)fosforil]etil]fosfinato
Peso molecular (g/mol) 249.99
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.9384 g/mol