Learn More
Etidronate disodium
Código de producto. 15484769
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15484769 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15484769 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62381.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7414-83-7 | C2H6Na2O7P2 | 249.99 g/mol
Etidronate disodium is used as a bisphosphonate bone resorption inhibitor. Etidronic acid is used as a calcium regulator. Etidronic acid is a bisphosphonate antiresorptive agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Etidronate disodium is used as a bisphosphonate bone resorption inhibitor. Etidronic acid is used as a calcium regulator. Etidronic acid is a bisphosphonate antiresorptive agent.
Solubility
Soluble in water (26 mg/m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etidronate disodium
CAS 7414-83-7
Punto de fusión >300°C
Color Blanco
Fórmula molecular C2H6Na2O7P2
Número MDL MFCD00152567
Cantidad 1 g
Índice Merck 14,3863
Sinónimo etidronate disodium, disodium etidronate, didronel, sodium etidronate, sodium ethidronate, sodium ethydronate, disodium ethydronate, didronel r, disodium ethanol-1,1-diphosphonate, etidronsaeure dinatriumsalz
Información de solubilidad Soluble in water (26mg/ml).
Clave InChI GWBBVOVXJZATQQ-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].CC(O)(P(O)([O-])=O)P(O)([O-])=O
Nombre IUPAC disodium hydrogen (1-hydrogen phosphonato-1-hydroxyethyl)phosphonate
Peso molecular (g/mol) 249.99
PubChem CID 23894
ChEBI CHEBI:4906
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.99
Forma física Crystalline Solid