accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3ONHNSNH3COCH3CH3

CAS RN 73590-85-9

IUPAC Nombre: 6-methoxy-2-{[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfanyl}-1H-1,3-benzodiazole
Sinónimos: ufiprazole
Peso molecular (g/mol): 329.42
Fórmula molecular: C17H19N3O2S
InChi Key: XURCIPRUUASYLR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=C2N=C(NC2=C1)SCC1=NC=C(C)C(OC)=C1C
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Grado 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados