Learn More
Omeprazole sulfide, MedChemExpress
Código de producto. 16488926
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16488926 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16488926 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYG0006
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Omeprazole metabolite Omeprazole sulfide (Ufiprazole) is a metabolite of Omeprazole, which is a proton pump inhibitor.
Omeprazole metabolite Omeprazole sulfide (Ufiprazole) is a metabolite of Omeprazole, which is a proton pump inhibitor.
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Omeprazole sulfide
CAS 73590-85-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H19N3O2S
Cantidad 100 mg
Sinónimo Ufiprazole
Información de solubilidad DMSO : ≥ 38 mg/mL (115.35 mM)
SMILES CC(C(OC)=C(C)C=N1)=C1CSC2=NC3=CC=C(OC)C=C3N2
Peso molecular (g/mol) 329.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.42
Porcentaje de pureza 99.76%
Grado Research
Forma física Solid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.