Learn More
Sulfuro de omeprazol, TRC
Código de producto. 17961855
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17961855 25 mg 25 miligramos
17912555 10 mg 10 miligramos
17954325 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17961855 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO63502025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73590-85-9
Fórmula molecular C17 H19 N3 O2 S
Peso molecular (g/mol) 329.42
Sinónimo 5-Methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulphanyl]-1H-benzimidazole, Esomeprazole Magnesium Trihydrate Imp. C (EP), Omeprazole Imp. C (EP), Ufiprazole
Nombre IUPAC 5-metaxi-2-[(4-metaxi-3,5-dimetilpiridina-2-il)metilsulfanilo]-1H-benzimidazol
SMILES COc1ccc2[nH]c(SCc3ncc(C)c(OC)c3C)nc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methoxy-2-([(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulphanyl)-1H-benzimidazole (Ufiprazole)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19N3O2S/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)22-4)9-23-17-19-13-6-5-12(21-3)7-14(13)20-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.1198
Porcentaje de pureza >95%