Learn More
5-Metoxi-2-[[(4-metoxi-3,5-dimetilpiridin-2-il)metil]sulfanil]-1H-benzimidazol (Ufiprazol), Mikromol™
Descripción
5-Metoxi-2-[[(4-metoxi-3,5-dimetilpiridin-2-il)metil]sulfanil]-1H-benzimidazol (Ufiprazol)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methoxy-2-([(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulphanyl)-1H-benzimidazole (Ufiprazole) |
| CAS | 73590-85-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-Methoxy-2-([(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulphanyl)-1H-benzimidazole (Ufiprazole) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H19 N3 O2 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Esomeprazole Magnesium Trihydrate Imp. C (EP), Esomeprazole Imp. C (EP), Omeprazole Imp. C (EP), 5-Methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulphanyl]-1H-benzimidazole, Ufiprazole, Esomeprazole Magnesium Trihydrate Impurity C, Esomeprazole Sodium Impurity C, Omeprazole Impurity C, Esomeprazole Impurity C, Esomeprazole Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19N3O2S/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)22-4)9-23-17-19-13-6-5-12(21-3)7-14(13)20-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,19,20) |
| SMILES | COc1ccc2[nH]c(SCc3ncc(C)c(OC)c3C)nc2c1 |
| Nombre IUPAC | 5-metoxi-2-[(4-metoxi-3,5-dimetilpiridin-2-il)metilsulfanil]-1H-benzimidazol |
| Mostrar más |