CAS RN 73351-71-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
1,10-Decanedioico-D16 Ácido, TRC
CAS: 73351-71-0 Fórmula molecular: C10 D16 H2 O4 Peso molecular (g/mol): 218.35 Sinónimo: Decanedioic-d16 acid (9CI) Nombre IUPAC: 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-ácido hexadecadiodecenodiáico SMILES: [2H]C([2H])(C(=O)O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O
2
Ácido 1,10-decanodioico-d16, CDN
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.