Learn More
1,10-Decanedioico-D16 Ácido, TRC
Código de producto. 30425812
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30425812 10 mg -
30425811 50 mg 50 miligramos
30424278 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30425812 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS21141210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73351-71-0
Fórmula molecular C10 D16 H2 O4
Peso molecular (g/mol) 218.35
Sinónimo Decanedioic-d16 acid (9CI)
Nombre IUPAC 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-ácido hexadecadiodecenodiáico
SMILES [2H]C([2H])(C(=O)O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,10-Decanedioic-d16 Acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18O4/c11-9(12)7-5-3-1-2-4-6-8-10(13)14/h1-8H2,(H,11,12)(H,13,14)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.2209