Learn More
Ácido 1,10-decanodioico-d16, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,10-Decanedioic-d16 Acid |
| CAS | 73351-71-0 |
| Fórmula molecular | C10 D16 H2 O4 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Decanedioic-d16 acid (9 CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H18O4/c11-9(12)7-5-3-1-2-4-6-8-10(13)14/h1-8H2,(H,11,12)(H,13,14)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(C(=O)O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadecadeuteriodecanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 218.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.2209 g/mol |
| Mostrar más |