CAS RN 7295-85-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
(±)-catequina 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
2
(+/-)-Catechin xHydrate, TRC
CAS: 7295-85-4 Peso molecular (g/mol): 290.27 Nombre IUPAC: (2R,3S)-2-(3,4-dihidroxifenilo)-3,4-dihidro-2H-cromeno-3,5,7-triol SMILES: O[C@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1c3ccc(O)c(O)c3