Learn More
(±)-catequina 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30319257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30319257 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30319257 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11059100AL1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Catechin
CAS 7295-85-4
Nombres de analitos o componentes DL-Catechin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H14 O6
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo (2R,3S)-rel-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-3,5,7-triol, (±)-Catechin, (±)-Catechol, rac-Catechin, 2H-1-Benzopyran-3,5,7-triol, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-, trans-(±)-, Catechol, (±)- (8CI), rel-(2R,3S)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-3,5,7-triol, (±)-Catechin, (±)-Catechol, 2H-1-Benzopyran-3,5,7-triol, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-, trans-, DL-Catechin, Racemic catechin, dl-Catechin, dl-Catechol, rac-Catechin
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14O6/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7/h1-5,13,15-20H,6H2/t13-,15+/m0/s1
SMILES O[C@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1c3ccc(O)c(O)c3
Nombre IUPAC (2R* ,3S*)-2-(3,4-dihidroxifenil)cromano-3,5,7-triol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 290.27
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.079 g/mol