Learn More
(+/-)-Catechin xHydrate, TRC
Código de producto. 30134914
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134914 1 g 1 g
30132593 500 mg 500 miligramos
30007796 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134914 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2175201G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7295-85-4
Peso molecular (g/mol) 290.27
Nombre IUPAC (2R,3S)-2-(3,4-dihidroxifenilo)-3,4-dihidro-2H-cromeno-3,5,7-triol
SMILES O[C@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1c3ccc(O)c(O)c3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Catechin
Fórmula molecular C15 H14 O6
Cantidad 1 g
Sinónimo 2H-1-Benzopyran-3,5,7-triol, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-, trans-(±)-, Catechol, (±)- (8CI), rel-(2R,3S)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-3,5,7-triol, (±)-Catechin, (±)-Catechol, 2H-1-Benzopyran-3,5,7-triol, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-, trans-, DL-Catechin, Racemic catechin, dl-Catechin, dl-Catechol, rac-Catechin
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14O6/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7/h1-5,13,15-20H,6H2/t13-,15+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.079
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.