accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CONH2ClOO

CAS RN 7206-70-4

IUPAC Nombre: 4-amino-5-chloro-2-methoxybenzoate
Sinónimos: 4-amino-5-chloro-2-methoxybenzoate
Peso molecular (g/mol): 200.6
Fórmula molecular: C8H7ClNO3
InChi Key: RVEATKYEARPWRE-UHFFFAOYSA-M
SMILES: COC1=CC(N)=C(Cl)C=C1C([O-])=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (5)
Industry Type 
  • (1)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados