Learn More
Ácido 4-amino-5-cloro-2-metoxibenzoico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11495687 25 g 25 g
11485687 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11495687 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24281.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 7206-70-4 | C8H8ClNO3 | 201.606 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7206-70-4
Fórmula molecular C8H8ClNO3
Peso molecular (g/mol) 201.606
Número MDL MFCD00038794
Clave InChI RVEATKYEARPWRE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-5-chloro-o-anisic acid, unii-pq8l2l84el, benzoic acid, 4-amino-5-chloro-2-methoxy, pq8l2l84el, pubchem15052, acmc-209oll, metoclopramide impurity c, 2-methoxy-4-amino-5-chlorobenzoic acid, 4amino-5-chloro-2-methoxy-benzoic acid, 5-chloro-4-amino-2-methoxybenzoic acid
PubChem CID 81626
Nombre IUPAC ácido 4-amino-5-cloro-2-metoxibenzoico
SMILES COC1=CC(=C(C=C1C(=O)O)Cl)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoic acid
Punto de fusión 205°C to 208°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.61
Porcentaje de pureza ≥98%