Learn More
Ácido 4-amino-5-cloro-2-metoxibenzoico, Mikromol™
Descripción
Ácido 4-amino-5-cloro-2-metoxibenzoico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoic Acid |
| CAS | 7206-70-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H8 Cl N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoic Acid, Metoclopramide Imp. C (EP), Metoclopramide Hydrochloride Monohydrate Impurity C, Metoclopramide Impurity C, Metoclopramide Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8ClNO3/c1-13-7-3-6(10)5(9)2-4(7)8(11)12/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | COc1cc(N)c(Cl)cc1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 4-amino-5-cloro-2-metoxibenzoico |
| Mostrar más |