Learn More
Ácido 4-amino-5-cloro-2-metoxibenzoico, TRC
Código de producto. 30132443
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132443 50 g 50 g
17931655 250 mg 250 miligramos
17961785 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132443 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA60332050G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7206-70-4
Fórmula molecular C8 H8 Cl N O3
Peso molecular (g/mol) 201.61
Sinónimo 4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoic Acid, Metoclopramide Imp. C (EP)
Nombre IUPAC ácido 4-amino-5-cloro-2-metoxibenzoico
SMILES COc1cc(N)c(Cl)cc1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoic Acid
Nombres de analitos o componentes 4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8ClNO3/c1-13-7-3-6(10)5(9)2-4(7)8(11)12/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12)
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.0193