accessibility menu, dialog, popup

UserName

HNO

CAS RN 7126-39-8

IUPAC Nombre: 1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Sinónimos: 1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Peso molecular (g/mol): 95.1
Fórmula molecular: C5H5NO
InChi Key: CHNYVNOFAWYUEG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=CC1=CNC=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Cantidad 
  • (2)
  • (2)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados