Learn More
Pirrol-3-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Pyrrole-3-carboxaldehyde |
| Punto de fusión | 65°C to 68°C |
| Cantidad | 1 g |
| Sensibilidad | Air sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 95.1 |
| Porcentaje de pureza | 97% |