Learn More
3-formilpirrol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Formylpyrrole |
| CAS | 7126-39-8 |
| Fórmula molecular | C5H5NO |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Pyrrole-3-carboxaldehyde, 1H-Pyrrole-3-carboxaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H5NO/c7-4-5-1-2-6-3-5/h1-4,6H |
| SMILES | O=Cc1cc[nH]c1 |
| Peso molecular (g/mol) | 95.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 95.0371 |