Learn More
3-formilpirrol, TRC
Código de producto. 30400909
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30400909 250 mg 250 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30400909 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCF700245250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Formylpyrrole
CAS 7126-39-8
Fórmula molecular C5H5NO
Cantidad 250 mg
Sinónimo Pyrrole-3-carboxaldehyde, 1H-Pyrrole-3-carboxaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C5H5NO/c7-4-5-1-2-6-3-5/h1-4,6H
SMILES O=Cc1cc[nH]c1
Peso molecular (g/mol) 95.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.0371