accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CH3OH

CAS RN 707-37-9

IUPAC Nombre: 3,5-dimethyladamantan-1-ol
Sinónimos: 3,5-dimethyladamantan-1-ol
Peso molecular (g/mol): 180.29
Fórmula molecular: C12H20O
InChi Key: LBWCITVBZLTEKW-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC12CC3CC(C)(C1)CC(O)(C3)C2

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados