Learn More
1-hidroxi-3,5-dimetiladamantano, Mikromol™
Código de producto. 30051853
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051853 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051853 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1045.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-hidroxi-3,5-dimetiladamantano
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Hydroxy-3,5-dimethyladamantane
CAS 707-37-9
Nombres de analitos o componentes 1-Hydroxy-3,5-dimethyladamantane
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H20 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1-Hydroxy-3,5-dimethyladamantane, Memantine Related Compound B (USP), Memantine Related Compound B
Fórmula InChI InChI=1S/C12H20O/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10/h9,13H,3-8H2,1-2H3
SMILES CC12CC3CC(C)(C1)CC(O)(C3)C2
Nombre IUPAC 3,5-dimetiladamantan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 180.29
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.1514 g/mol