Learn More
3,5-Dimetil-1-adamantanol, TRC
Código de producto. 30134818
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134818 250 mg 250 miligramos
30005241 100 mg 100 miligramos
30003595 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134818 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD470580250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 707-37-9
Fórmula molecular C12 H20 O
Peso molecular (g/mol) 180.29
Sinónimo 1-Hydroxy-3,5-dimethyladamantane, Memantine Related Compound B (USP)
Nombre IUPAC 3,5-dimetiladamantan-1-ol
SMILES CC12CC3CC(C)(C1)CC(O)(C3)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Hydroxy-3,5-dimethyladamantane
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H20O/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10/h9,13H,3-8H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.1514
Porcentaje de pureza >95%