CAS RN 70609-44-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Ácido bis(perfluorohexil)fosfinico Sal sódica, TRC
CAS: 70609-44-8 Fórmula molecular: C12 F26 O2 P . Na Peso molecular (g/mol): 724.05 Sinónimo: 6:6 PFPi,6:6 PhiA,Phosphinic acid, bis(tridecafluorohexyl)-, sodium salt (9CI) Nombre IUPAC: sodio; bis(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexil)fosfinato SMILES: [Na+].[O-]P(=O)(C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
2
Sal sódica del ácido bis(perfluorohexil)fosfínico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.