Learn More
Sal sódica del ácido bis(perfluorohexil)fosfínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(perfluorohexyl)phosphinic acid sodium salt |
| CAS | 70609-44-8 |
| Fórmula molecular | C12 F26 O2 P . Na |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 6:6 PFPi, 6:6 PhiA, Phosphinic acid, bis(tridecafluorohexyl)-, sodium salt (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12HF26O2P.Na/c13-1(14,5(21,22)9(29,30)31)3(17,18)7(25,26)11(35,36)41(39,40)12(37,38)8(27,28)4(19,20)2(15,16)6(23,24)10(32,33)34;/h(H,39,40);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].[O-]P(=O)(C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | bis(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexil)fosfinato de sodio |
| Peso molecular (g/mol) | 724.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 723.9118 |