Learn More
Ácido bis(perfluorohexil)fosfinico Sal sódica, TRC
Código de producto. 30179720
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30179720 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30179720 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB443740500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70609-44-8
Fórmula molecular C12 F26 O2 P . Na
Peso molecular (g/mol) 724.05
Sinónimo 6:6 PFPi, 6:6 PhiA, Phosphinic acid, bis(tridecafluorohexyl)-, sodium salt (9CI)
Nombre IUPAC sodio; bis(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexil)fosfinato
SMILES [Na+].[O-]P(=O)(C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(perfluorohexyl)phosphinic acid sodium salt
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12HF26O2P.Na/c13-1(14,5(21,22)9(29,30)31)3(17,18)7(25,26)11(35,36)41(39,40)12(37,38)8(27,28)4(19,20)2(15,16)6(23,24)10(32,33)34;/h(H,39,40);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 723.9118