CAS RN 70458-94-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
7-cloro-1-etil-6-fluoro-1,4-dihidro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic éster etílico, TRC
CAS: 70458-94-5 Fórmula molecular: C14 H13 Cl F N O3 Peso molecular (g/mol): 297.71 Sinónimo: 7-Chloro-1-ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester,Ethyl 7-chloro-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate,Pefloxacin Mesilate Dihydrate Imp. G (EP) Nombre IUPAC: Etil 7-cloro-1-etil-6-fluoro-4-oxoxiquinolina-3-carboxilato SMILES: CCOC(=O)C1=CN(CC)c2cc(Cl)c(F)cc2C1=O
2
7-cloro-1-etil-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihidroquinolina-3-carboxilato de etilo, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.