Learn More
7-cloro-1-etil-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihidroquinolina-3-carboxilato de etilo, Mikromol™
Código de producto. 17922536
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17922536 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17922536 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3495.020025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
7-cloro-1-etil-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihidroquinolina-3-carboxilato de etilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 7-Chloro-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate
CAS 70458-94-5
Nombres de analitos o componentes Ethyl 7-Chloro-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H13 Cl F N O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Pefloxacin Mesilate Dihydrate Imp. G (EP), Pefloxacin Mesilate Imp. G (EP), 7-Chloro-1-ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 7-chloro-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate, Pefloxacin Mesilate Dihydrate Impurity G, Pefloxacin Impurity G
SMILES CCOC(=O)C1=CN(CC)c2cc(Cl)c(F)cc2C1=O
Peso molecular (g/mol) 297.71
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.71 g/mol