Learn More
7-cloro-1-etil-6-fluoro-1,4-dihidro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic éster etílico, TRC
Código de producto. 30358137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30358137 10 mg -
30350810 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30358137 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC31551010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70458-94-5
Fórmula molecular C14 H13 Cl F N O3
Peso molecular (g/mol) 297.71
Sinónimo 7-Chloro-1-ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 7-chloro-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate, Pefloxacin Mesilate Dihydrate Imp. G (EP)
Nombre IUPAC Etil 7-cloro-1-etil-6-fluoro-4-oxoxiquinolina-3-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=CN(CC)c2cc(Cl)c(F)cc2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 7-Chloro-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H13ClFNO3/c1-3-17-7-9(14(19)20-4-2)13(18)8-5-11(16)10(15)6-12(8)17/h5-7H,3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.0568