CAS RN 70172-96-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
2,6-Dimetil-4-(3-nitrofenil)-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato de bis(2-metoxietilo), Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
O-Desisopropil-O-metoxietil Nimodipina, TRC
CAS: 70172-96-2 Fórmula molecular: C21 H26 N2 O8 Peso molecular (g/mol): 434.44 Sinónimo: Bis(2-methoxyethyl) 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate,Nimodipine Imp. C (EP) Nombre IUPAC: bis(2-metoxietilo) 2,6-dimetil-4-(3-nitrofenilo)-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato SMILES: COCCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OCCOC)C