Learn More
2,6-Dimetil-4-(3-nitrofenil)-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato de bis(2-metoxietilo), Mikromol™
Código de producto. 30052284
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052284 25 mg 25 miligramos
30051271 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052284 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0416.030025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2,6-Dimetil-4-(3-nitrofenil)-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato de bis(2-metoxietilo)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2-methoxyethyl) 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
CAS 70172-96-2
Nombres de analitos o componentes Bis(2-methoxyethyl) 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H26 N2 O8
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Nimodipine Imp. C (EP), Nimodipine USP Related Compound B, Nimodipine USP RC B, Bis(2-methoxyethyl) 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Nimodipine Related Compound B, Nimodipine Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26N2O8/c1-13-17(20(24)30-10-8-28-3)19(15-6-5-7-16(12-15)23(26)27)18(14(2)22-13)21(25)31-11-9-29-4/h5-7,12,19,22H,8-11H2,1-4H3
SMILES COCCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OCCOC)C
Nombre IUPAC 2,6-dimetil-4-(3-nitrofenil)-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato de bis(2-metoxietilo)
Peso molecular (g/mol) 434.44
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.1689 g/mol