Learn More
O-Desisopropil-O-metoxietil Nimodipina, TRC
Código de producto. 30006796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006796 100 mg 100 miligramos
30005484 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30006796 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD290165100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70172-96-2
Fórmula molecular C21 H26 N2 O8
Peso molecular (g/mol) 434.44
Sinónimo Bis(2-methoxyethyl) 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Nimodipine Imp. C (EP)
Nombre IUPAC bis(2-metoxietilo) 2,6-dimetil-4-(3-nitrofenilo)-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato
SMILES COCCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OCCOC)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2-methoxyethyl) 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26N2O8/c1-13-17(20(24)30-10-8-28-3)19(15-6-5-7-16(12-15)23(26)27)18(14(2)22-13)21(25)31-11-9-29-4/h5-7,12,19,22H,8-11H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.1689
Porcentaje de pureza >95%