accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNNONH2NNOO(E)

CAS RN 70-25-7

IUPAC Nombre: (E)-N-methyl-N''-nitro-N-nitrosoguanidine
Sinónimos: methylnitronitrosoguanidine
Peso molecular (g/mol): 147.09
Fórmula molecular: C2H5N5O3
InChi Key: VZUNGTLZRAYYDE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN(N=O)C(\N)=N\[N+]([O-])=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados