Learn More
N'-Nitro-N-nitroso-N-metilguanidina (estabilizada con agua) (1,0 mg/mL en metanol), TRC
Código de producto. 30403755
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Código de producto. Cantidad
30403755 1 mL
1 options
Código de producto. 30403755 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCKIT01151X1ML
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N'-Nitro-N-nitroso-N-methylguanidine
CAS 70-25-7
Fórmula molecular C2 H5 N5 O3
Cantidad 1 mL
Sinónimo Guanidine, N-methyl-N'-nitro-N-nitroso- (9CI, ACI), Guanidine, 1-methyl-3-nitro-1-nitroso- (6CI, 8CI), N-Methyl-N'-nitro-N-nitrosoguanidine (ACI), 1-Methyl-1-nitroso-2-nitroguanidine, 1-Methyl-1-nitroso-3-nitroguanidine, 1-Methyl-2-nitro-1-nitrosoguanidine, 1-Methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine, 1-Nitroso-3-nitro-1-methylguanidine, Methylnitronitrosoguanidine, MNNG, N-Methyl-N-nitroso-N'-nitroguanidine, N-Methyl-N1-nitro-N-nitrosoguanidine, N-Methyl-nitroso-N'-nitroguanidine, N-Methyl-N'-nitro-N-nitrosoguanadine, N-Nitroso-N-methyl-N'-nitroguanidine, N-Nitroso-N-methylnitroguanidine, N-Nitroso-N'-nitro-N-methylguanidine, N-Nitrosoguanidine, Nitrosoguanidine, NSC 9369, NTG
Fórmula InChI InChI=1S/C2H5N5O3/c1-6(5-8)2(3)4-7(9)10/h1H3,(H2,3,4)
SMILES CN(N=O)C(=N)N[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 1-metil-3-nitro-1-nitrosoguanidina
Peso molecular (g/mol) 147.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.0392
Concentration or Composition (by Analyte or Components) N'-Nitro-N-nitroso-N-methylguanidine 1 mg/mL