Learn More
N'-Nitro-N-nitroso-N-metilguanidina (estabilizada con agua), TRC
Código de producto. 30010068
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010068 5 g 5 g
30006681 100 mg 100 miligramos
30006547 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010068 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN4939905G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70-25-7
Fórmula molecular C2 H5 N5 O3
Peso molecular (g/mol) 147.09
Sinónimo Guanidine, N-methyl-N'-nitro-N-nitroso- (9CI, ACI), Guanidine, 1-methyl-3-nitro-1-nitroso- (6CI, 8CI), N-Methyl-N'-nitro-N-nitrosoguanidine (ACI), 1-Methyl-1-nitroso-2-nitroguanidine, 1-Methyl-1-nitroso-3-nitroguanidine, 1-Methyl-2-nitro-1-nitrosoguanidine, 1-Methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine, 1-Nitroso-3-nitro-1-methylguanidine, Methylnitronitrosoguanidine, MNNG, N-Methyl-N-nitroso-N'-nitroguanidine, N-Methyl-N1-nitro-N-nitrosoguanidine, N-Methyl-nitroso-N'-nitroguanidine, N-Methyl-N'-nitro-N-nitrosoguanadine, N-Nitroso-N-methyl-N'-nitroguanidine, N-Nitroso-N-methylnitroguanidine, N-Nitroso-N'-nitro-N-methylguanidine, N-Nitrosoguanidine, Nitrosoguanidine, NSC 9369, NTG
Nombre IUPAC 1-metil-3-nitro-1-nitrosoguanidina
SMILES CN(N=O)C(=N)N[N+](=O)[O-]
Specifications
Nombre del producto químico o material N'-Nitro-N-nitroso-N-methylguanidine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H5N5O3/c1-6(5-8)2(3)4-7(9)10/h1H3,(H2,3,4)
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.0392
Porcentaje de pureza >95%