accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOBr

CAS RN 70-23-5

IUPAC Nombre: ethyl 3-bromo-2-oxopropanoate
Sinónimos: ethyl 3-bromo-2-oxopropanoate
Peso molecular (g/mol): 195.01
Fórmula molecular: C5H7BrO3
InChi Key: VICYTAYPKBLQFB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C(=O)CBr
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Punto de ebullición 
  • (3)
  • (3)
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (3)
Grado 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)