Learn More
Bromopiruvato de etilo, 80-85 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosBeskrivelse
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | Ethyl bromopyruvate |
| Color | Rosa-rojo a amarillo |
| Densidad | 1.5500g/mL |
| Punto de ebullición | 100.0°C to 102.0°C (15.0 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 98°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 80% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | BrCH2COCO2C2H5 |
| Índice de refracción | 1.4675 to 1.4765 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ethyl bromopyruvate
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.